Bariumcarbonaat ≥99.8%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
14341.18EA 42.4 EUR
14341.18 14341.30 14341.A1 14341.A7
Bariumcarbonaat ≥99.8%
Bariumcarbonaat
Formule: BaCO₃
MW: 197,34 g/mol
Kookpunt: Dec.
Smeltpunt: 811 °C
Dichtheid: 4,43
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003448
CAS nummer: 513-77-9
EINECS: 208-167-3
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00972