Bariumcarbonaat ≥99.95% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
14452.18 14452.30 14452.A1 14452.09
14452.18EA 87.7 EUR
14452.18 14452.30 14452.A1 14452.09
Bariumcarbonaat ≥99.95% (metals basis)
Bariumcarbonaat
Purity: 99.95% CAS No.: 513-77-9 Molecular Formula: BaCO3 Formula Weight: 197.35 Physical Form: Lump/Powder Density: 4.43 Melting Point: 811° Boiling Point: dec. Merck Reference: 14,969 MDL No.: MFCD00003448
Formule: BaCO₃
Kookpunt: Dec.
Smeltpunt: 811 °C
Dichtheid: 4,43
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003448
CAS nummer: 513-77-9
EINECS: 208-167-3
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,969
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable