Bariumcarbonaat ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A13195.0B
A13195.0I
A13195.22
A13195.36
A13195.0BEA
79.4
EUR
A13195.0B
A13195.0I
A13195.22
A13195.36
Bariumcarbonaat ≥99%
Bariumcarbonaat
Purity: 99%
CAS No.: 513-77-9
Molecular Formula: CBaO3
Formula Weight: 197.35
Odour: Odourless
Melting Point: 811°
Boiling Point: dec.
Merck Reference: 14,969
MDL No.: MFCD00003448
Formule:
BaCO₃ Kookpunt: Dec. Smeltpunt: 811 °C Dichtheid: 4,43 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003448 CAS nummer: 513-77-9 EINECS: 208-167-3 UN: 1564 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,969 |