Bariumcarbonaat, Technipur®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
1.01711.1000EA 80.5 EUR
1.01711.1000 1.01711.9050
Bariumcarbonaat, Technipur®
Bariumcarbonaat
Formule: BaCO₃
MW: 197,34 g/mol
Smeltpunt: 1350 °C
Dichtheid: 3,89 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003448
CAS nummer: 513-77-9
EINECS: 208-167-3
UN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00972