Marble, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05986.1000 1.05986.5000
1.05986.1000EA 64.4 EUR
1.05986.1000 1.05986.5000
Marble, Supelco®
Marble
Formule: CaCO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658