Calcium carbonate
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
6230.1 6230.2 6230.5
ROTH6230.1EA 0 EUR
ROTH6230.1 ROTH6230.2 ROTH6230.5
Calcium carbonate
Calcium carbonate
Formule: CaCO₃
Smeltpunt: 825 °C
Dichtheid: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010906
CAS nummer: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658