Calcium carbonate
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
P012.1 P012.2
ROTHP012.1EA 41.9 EUR
ROTHP012.1 ROTHP012.2
Calcium carbonate
Calcium carbonate
Formule: CaCO₃
Smeltpunt: 825 °C
Dichtheid: 2,71 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010906
CAS nummer: 471-34-1
EINECS: 207-439-9
Merck Index: 13,01658