Strontium carbonate, Technipur®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.07861.0500 1.07861.9050
1.07861.0500EA 168 EUR
1.07861.0500 1.07861.9050
Strontium carbonate, Technipur®
Strontium carbonate
Formule: CO₃Sr
Kookpunt: 2647 °C (1 mmHg)
Dichtheid: 3,548 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011250
CAS nummer: 1633-05-2
EINECS: 216-643-7
Merck Index: 14,08838