Calcium fluoride
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
1.02840.1000 1.02840.9050
1.02840.1000EA 188 EUR
1.02840.1000 1.02840.9050
Calcium fluoride
Calcium fluoride
Formule: CaF₂
Kookpunt: 2500 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 1418 °C
Dichtheid: 3,18 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010907
CAS nummer: 7789-75-5
EINECS: 232-188-7
Merck Index: 13,01669