Calciumhydride ∼92%, coarse powder
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Calcium dihydride
A16242.0B A16242.18 A16242.30 AB109929.0250
A16242.0BEA 586 EUR
A16242.0B A16242.18 A16242.30 ABCRAB109929.0250
Calciumhydride ∼92%, coarse powder
Calciumhydride
Purity: 92% CAS No.: 7789-78-8 Molecular Formula: CaH2 Formula Weight: 42.10 Odour: Odourless Melting Point: 600° dec. UN No.: 1404 MDL No.: MFCD00010897
Formule: H₂Ca
Dichtheid: 1,900
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010897
CAS nummer: 7789-78-8
EINECS: 232-189-2
UN: 1404
ADR: 4.3,I
Merck Index: 14,1672