Calcium oxide ≥92%, powder, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Quicklime, Calcium oxide from marble, caustic, Lime
22645.360EA 271 EUR
22645.360 22645.260
Calcium oxide ≥92%, powder, TECHNICAL
Calcium oxide
Formule: CaO
Kookpunt: 2850 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 2580 °C
Dichtheid: 3,38 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010911
CAS nummer: 1305-78-8
EINECS: 215-138-9
UN: 1910
ADR: ,
Merck Index: 13,01691
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 92 %