Magnesium oxide substrate 10x10x1mm, polished one side 110 orientation
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
40274.KUEA 382.72 EUR
40274.KU 40274.KT
Magnesium oxide substrate 10x10x1mm, polished one side 110 orientation
Magnesium oxide
Formule: MgO
MW: 40,3 g/mol
Kookpunt: 3600 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 2800 °C
Dichtheid: 3,58 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011109
CAS nummer: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 13,05700