Magnesium oxide ≥96%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
44078.22EA 87.2 EUR
44078.22 44078.A1 44078.36
Magnesium oxide ≥96%
Magnesium oxide
Formule: MgO
MW: 40,3 g/mol
Kookpunt: 3600 °C
Smeltpunt: 2852 °C
Dichtheid: 3,58
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011109
CAS nummer: 1309-48-4
EINECS: 215-171-9
Merck Index: 14,5677