Magnesium oxide ≥99% (metals basis), nanopowder
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Magnesia usta
44733.14
44733.22
44733.36
44733.14EA
60.9
EUR
44733.14
44733.22
44733.36
Magnesium oxide ≥99% (metals basis), nanopowder
Magnesium oxide
Purity: 99+%
CAS No.: 1309-48-4
Molecular Formula: MgO
Formula Weight: 40.30
Physical Form: 100nm APS Powder, S.A.
Formule:
MgO MW: 40.3 g/mol Kookpunt: 3600 °C Smeltpunt: 2852 °C Dichtheid: 3.58 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011109 CAS nummer: 1309-48-4 EINECS: 215-171-9 Merck Index: 14,5677 |