Calcium hydroxide 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Slaked lime, Calcium dihydroxide
A12650.0B A12650.0I A12650.30
A12650.0BEA 32 EUR
A12650.0B A12650.0I A12650.30
Calcium hydroxide 95%
Calcium hydroxide
Formule: Ca(OH)₂
MW: 74.09 g/mol
Smeltpunt: 550
Dichtheid: 2.24
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010901
CAS nummer: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
UN: 3262
ADR: 8 III
Merck Index: 14,1673