Calcium hydroxide
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Slaked lime, Calcium dihydroxide
3529.1 3529.2 3529.3 3529.4
ROTH3529.1EA 0 EUR
ROTH3529.1 ROTH3529.2 ROTH3529.3 ROTH3529.4
Calcium hydroxide
Calcium hydroxide
Formule: Ca(OH)₂
Smeltpunt: 550 °C
Dichtheid: 2,24 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010901
CAS nummer: 1305-62-0
EINECS: 215-137-3
UN: 3262
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01675