Magnesium sulphate, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous
MQ300
1.06067.1000
1.06067.9025
1.06067.1000EA
347
EUR
1.06067.1000
1.06067.9025
Magnesium sulphate, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Magnesium sulphate
Formule:
MgSO₄ MW: 120.37 g/mol Smeltpunt: 1127 Dichtheid: 2.65 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011110 CAS nummer: 7487-88-9 EINECS: 231-298-2 Merck Index: 12,05731 |
|
Specification Test Results
Solubility | 300 g/l (20 °C) |
Molar Mass | 120.37 g/mol |
Bulk Density | 600 kg/m3 |
Density | 2.66 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7.9 (50 g/l, H2O, 25 °C) |