Magnesium sulphate ≥95%, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous
25162.361EA 369 EUR
25162.361 25162.465
Magnesium sulphate ≥95%, TECHNICAL
Magnesium sulphate
Formule: MgSO₄
Smeltpunt: 1127 °C
Dichtheid: 2,65 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011110
CAS nummer: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 12,05731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 95 %