Boortribromide 99.9%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
295200250
295201000
295205000
ACRO295200250EA
78.5
EUR
ACRO295200250
ACRO295201000
ACRO295205000
Boortribromide 99.9%
Boortribromide
Formule:
BBr₃ Kookpunt: 91,2 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –46 °C Dichtheid: 2,65 g/cm³ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011312 CAS nummer: 10294-33-4 EINECS: 233-657-9 UN: 2692 ADR: 8,I Merck Index: 13,01337 |
Specification Test Results
Appearance | Clear amber Liquid |
Assay | ≥99.85 % (By difference) |
Titration | ≥99.2 % |
Sulfur (S) | ≤100 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤100 ppm |
Impurity | ≤0.13 % Free bromine (Br2) |