Indium(I) chloride ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 13465-10-6
Molecular Formula: InCl
Formula Weight: 150.27
Physical Form: Crystalline Lump
Density: 4.19
Melting Point: ca 225°
Boiling Point: 608°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00148875
Formule:
InCl Kookpunt: 608 °C Smeltpunt: ∼225 °C Dichtheid: 4,19 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00148875 CAS nummer: 13465-10-6 EINECS: 236-693-3 UN: 3260 ADR: 8,III |