Indium(III) iodide, watervrij ≥99.999% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
11854.04 11854.09 11854.18
11854.04EA 102 EUR
11854.04 11854.09 11854.18
Indium(III) iodide, watervrij ≥99.999% (metals basis)
Indium(III) iodide
Purity: 99.999% CAS No.: 13510-35-5 Molecular Formula: I3In Formula Weight: 495.53 Physical Form: Crystalline Density: 4.69 Appearance: Yellow to brown Melting Point: 210° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00016151
Formule: I₃In
Kookpunt: 500 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 210 °C
Dichtheid: 4,69
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016151
CAS nummer: 13510-35-5
EINECS: 236-839-6
UN: 3260
ADR: 8,III