Aluminium nitride (≥32,0% N)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Aluminum nitride
11546.18
11546.06
11546.30
11546.A1
11546.18EA
62.5
EUR
11546.18
11546.06
11546.30
11546.A1
Aluminium nitride (≥32,0% N)
Aluminium nitride
CAS No.: 24304-00-5
Molecular Formula: AlN
Formula Weight: 40.99
Physical Form: -325 Mesh Powder, typically
Formule:
AlN MW: 40.99 g/mol Kookpunt: 2517 Smeltpunt: >2200 °C Dichtheid: 3.26 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003429 CAS nummer: 24304-00-5 EINECS: 246-140-8 Merck Index: 12,00366 |