Boron nitride ≥99.5% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
44839.KG 44839.KJ
44839.KGEA 548 EUR
44839.KG 44839.KJ
Boron nitride ≥99.5% (metals basis)
Boron nitride
Purity: 99.5% CAS No.: 10043-11-5 Molecular Formula: BN Formula Weight: 24.82 Physical Form: Hot pressed rod, 12.7mm dia x 406mm long Odour: Odourless Merck Reference: 14,1346 MDL No.: MFCD00011317
Formule: BN
Smeltpunt: 2527 °C
Dichtheid: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011317
CAS nummer: 10043-11-5
EINECS: 233-136-6
Merck Index: 14,1346