Aluminium oxide ≥99.7%, fused, insulating powder ∼ 180 µm
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Physical Form: ≈180 micron
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003424
Used in dry filling for thermal insulation of electrical furnaces.
Formule:
Al₂O₃ Kookpunt: 2980 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 2045 °C Dichtheid: 3,94 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003424 CAS nummer: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 Bereik: 01-2119529248-35 Merck Index: 13,00355 |