Aluminium oxide catalyst support low SiO₂
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
44849.A1 44849.A7
44849.A1EA 191 EUR
44849.A1 44849.A7
Aluminium oxide catalyst support low SiO₂
Aluminium oxide
Physical Form: 3 mm Spheres MDL No.: MFCD00003424
Formule: Al₂O₃
Kookpunt: 2980 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 2045 °C
Dichtheid: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003424
CAS nummer: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Bereik: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355