Aluminium oxide, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.15754.0100 1.15754.1000
1.15754.0100EA 75.9 EUR
1.15754.0100 1.15754.1000
Aluminium oxide, Supelco®
Aluminium oxide
Formule: Al₂O₃
Kookpunt: 2980 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 2045 °C
Dichtheid: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003424
CAS nummer: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Bereik: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355