Aluminium oxide, γ-phase
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.01095.1000 1.01095.9050
1.01095.1000EA 54.3 EUR
1.01095.1000 1.01095.9050
Aluminium oxide, γ-phase
Aluminium oxide, γ-phase
Formule: Al₂O₃
Kookpunt: 2980 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 2045 °C
Dichtheid: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003424
CAS nummer: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6