Aluminium oxide, γ-α-phase ≥99.99% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Purity: 99.99%
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Formula Weight: 101.96
Physical Form: 0.3 Micron Powder, S.A. 15m2/g
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,356
MDL No.: MFCD00003424
Formule:
Al₂O₃ Kookpunt: 2980 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 2045 °C Dichtheid: 3,97 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003424 CAS nummer: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 Merck Index: 14,356 |