Diboron trioxide, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Boron oxide, Boric anhydride
339075-100G 339075-500G
339075-100GEA 114 EUR
339075-100G 339075-500G
Diboron trioxide, Supelco®
Diboron trioxide
Formule: B₂O₃
Kookpunt: 1860 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 450 °C
Dichtheid: 1,81…1.86 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011315
CAS nummer: 1303-86-2
EINECS: 215-125-8
Bereik: 01-2119486655-24
Merck Index: 13,01327
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52d3b9c48cafcf926185d4b331850a9d90d6e6b2&vid=52d3b9c48cafcf926185d4b331850a9d90d6e6b2&prid=web&clid=SAPDAM