Triisopropyl borate 98+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Tri-i-propylborate
188740800 188747500
ACRO188740800EA 55.2 EUR
ACRO188740800 ACRO188747500
Triisopropyl borate 98+%
Triisopropyl borate
Formule: C₉H₂₁BO₃
Kookpunt: 139 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –59 °C
Dichtheid: 0,814 g/cm³
Vlampunt: 17 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008872
CAS nummer: 5419-55-6
EINECS: 226-529-9
UN: 2616
ADR: 3,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3755 to 1.3775 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %