Tributyl borate 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Tri-n-butylborate
177191000
177195000
ACRO177191000EA
27
EUR
ACRO177191000
ACRO177195000
Tributyl borate 98%
Tributyl borate
Formule:
C₁₂H₂₇BO₃ Kookpunt: 230…235 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –70 °C Dichtheid: 0,853 g/cm³ Vlampunt: 93 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009434 CAS nummer: 688-74-4 EINECS: 211-706-5 |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4080 to 1.4100 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |