Tributyl borate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Tri-n-butylborate
A19322.0F
A19322.AE
A19322.AP
A19322.0FEA
292
EUR
A19322.0F
A19322.AE
A19322.AP
Tributyl borate ≥98%
Tributyl borate
Purity: 98%
CAS No.: 688-74-4
Molecular Formula: [CH3(CH2)3O]3B
Formula Weight: 230.16
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4095
Melting Point:
Formule:
C₁₂H₂₇BO₃ Kookpunt: 230…235 °C Smeltpunt: < –70 °C Dichtheid: 0,853 Vlampunt: 93 °C (199 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009434 CAS nummer: 688-74-4 EINECS: 211-706-5 |