Triethylboraat 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
139582500 139580010
ACRO139582500EA 84 EUR
ACRO139582500 ACRO139580010
Triethylboraat 97%
Triethylboraat
Formule: C₆H₁₅BO₃
MW: 145.99 g/mol
Kookpunt: 117…118 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –84.5 °C
Dichtheid: 0.858 g/cm³
Vlampunt: 11 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012846
CAS nummer: 150-46-9
EINECS: 205-760-9
UN: 1176
ADR: 3 II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3705 to 1.3775 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %