Triethylboraat ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 97%
CAS No.: 150-46-9
Molecular Formula: C6H15BO3
Formula Weight: 145.99
Flash Point: 11°(51°F)
Refractive Index: 1.3740
Odour: Mild
Melting Point: -85°
Boiling Point: 117-118°
Beilstein Reference: 1699052
UN No.: 1176
MDL No.: MFCD00009073
Formule:
C₆H₁₅BO₃ Kookpunt: 117…118 °C Smeltpunt: –85 °C Dichtheid: 0,858 Vlampunt: 11 °C (51 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00012846 CAS nummer: 150-46-9 EINECS: 205-760-9 UN: 1176 ADR: 3,II |