Trimethylboraat 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
140121000 140125000 140120025
ACRO140121000EA 38.6 EUR
ACRO140121000 ACRO140125000 ACRO140120025
Trimethylboraat 99%
Trimethylboraat
Formule: C₃H₉BO₃
Kookpunt: 68…69 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –34 °C
Dichtheid: 0,915 g/cm³
Vlampunt: –8 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008346
CAS nummer: 121-43-7
EINECS: 204-468-9
UN: 2416
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09842
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3562 to 1.3582 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥98.5 %