Trimethylboraat ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B20215.AU
B20215.AK
B20215.AUEA
130
EUR
B20215.AU
B20215.AK
Trimethylboraat ≥99%
Trimethylboraat
Purity: 99%
CAS No.: 121-43-7
Molecular Formula: C3H9BO3
Formula Weight: 103.92
Flash Point: -8°(17°F)
Refractive Index: 1.3610
Odour: Odourless
Melting Point: -34°
Boiling Point: 67-69°
Beilstein Reference: 1697939
Merck Reference: 14,9712
UN No.: 2416
MDL No.: MFCD00008346
Formule:
C₃H₉BO₃ Kookpunt: 67…69 °C Smeltpunt: –34 °C Dichtheid: 0,915 Vlampunt: –8 °C (17 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008346 CAS nummer: 121-43-7 EINECS: 204-468-9 UN: 2416 ADR: 3,II Merck Index: 14,9712 |