Boorzuur, EMPROVE® api BP, Ph. Eur., NF suitable for use as an active pharmaceutical ingredient, SAFC®
Leverancier: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
1.00164.1000
1.00164.9025
1.00164.1000EA
0
EUR
1.00164.1000
1.00164.9025
Boorzuur, EMPROVE® api BP, Ph. Eur., NF suitable for use as an active pharmaceutical ingredient, SAFC®
Boorzuur
Formule:
B(OH)₃ Kookpunt: 185 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 160 °C Dichtheid: 1,44 g/cm³ (25 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011337 CAS nummer: 10043-35-3 EINECS: 233-139-2 Bereik: 01-2119486683-25 Merck Index: 13,01326 |