Boorzuur
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
5935.1 5935.2 5935.3
ROTH5935.1EA 0 EUR
ROTH5935.1 ROTH5935.2 ROTH5935.3
Boorzuur
Boorzuur
Formule: B(OH)₃
Kookpunt: 185 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 160 °C
Dichtheid: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011337
CAS nummer: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
Bereik: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM