Diindium triselenide ≥99.99% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
88280.06 88280.14
88280.06EA 161 EUR
88280.06 88280.14
Diindium triselenide ≥99.99% (metals basis)
Diindium triselenide
Purity: 99.99% CAS No.: 12056-07-4 Molecular Formula: In2Se3 Formula Weight: 466.52 Physical Form: 3-6mm Pieces Density: 5.67 Melting Point: ca 890° MDL No.: MFCD00016147
Formule: In₂Se₃
Smeltpunt: ∼ 890 °C
Dichtheid: 5,67
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016147
CAS nummer: 12056-07-4
EINECS: 235-016-9
UN: 3283
ADR: 6.1,III