Silicon carbide, powder, superfine 600 grit
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A13561.0C A13561.0E A13561.36
A13561.0CEA 536 EUR
A13561.0C A13561.0E A13561.36
Silicon carbide, powder, superfine 600 grit
Silicon carbide
CAS No.: 409-21-2 Molecular Formula: SiC Formula Weight: 40.10 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00049531
Formule: SiC
Smeltpunt: 2700 °C
Dichtheid: 3,16
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00049531
CAS nummer: 409-21-2
EINECS: 206-991-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bd532b391b9c28edcb8adac5fe5ed958ccaa487&vid=d39ce1cfd6c1a5ca44c7d11b656758cbfaed190d&prid=web&clid=SAPDAM