Lood(II)nitraat 99.999% Trace metals basis
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Lead dinitrate
193320100 193320500
ACRO193320100EA 79.4 EUR
ACRO193320100 ACRO193320500
Lood(II)nitraat 99.999% Trace metals basis
Lood(II)nitraat
Formule: Pb(NO₃)₂
MW: 331.21 g/mol
Smeltpunt: 470 °C (ontbinding)
Dichtheid: 4.53 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011153
CAS nummer: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN: 1469
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,05432
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Crystalline solid
Total trace metal impurities ≤0.001 %