Lood(II)nitraat 99+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
211560010 211565000 211560051
ACRO211560010EA 93.9 EUR
ACRO211560010 ACRO211565000 ACRO211560051
Lood(II)nitraat 99+%
Lood(II)nitraat
Formule: Pb(NO₃)₂
Dichtheid: 4,53 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011153
CAS nummer: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN: 1469
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,05432
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm