Lood(II)nitraat ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Lead dinitrate
10727.18
10727.30
10727.18EA
129
EUR
10727.18
10727.30
Lood(II)nitraat ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Lood(II)nitraat
Purity: 99.999%
CAS No.: 10099-74-8
Molecular Formula: Pb(NO3)2
Formula Weight: 331.20
Physical Form: Powder
Density: 4.530
Melting Point: 470° dec.
Merck Reference: 14,5414
UN No.: 1469
MDL No.: MFCD00011153
Formule:
Pb(NO₃)₂ Dichtheid: 4,530 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011153 CAS nummer: 10099-74-8 EINECS: 233-245-9 UN: 1469 ADR: 5.1,II Merck Index: 14,5414 |