Lead(II) oxide ≥99.99% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 1317-36-8
Molecular Formula: OPb
Formula Weight: 223.19
Physical Form: Powder
Density: 9.53
Appearance: Yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 886°
Merck Reference: 14,5413
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011164
Formule:
PbO Kookpunt: 1470 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 886 °C Dichtheid: 9,53 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011164 CAS nummer: 1317-36-8 EINECS: 215-267-0 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,5413 |