Lood(II)nitraat 99
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Lead dinitrate
A16345.0E A16345.22 A16345.36 A16345.PG
A16345.0EEA 187 EUR
A16345.0E A16345.22 A16345.36 A16345.PG
Lood(II)nitraat 99
Lood(II)nitraat
Purity: 99% CAS No.: 10099-74-8 Molecular Formula: Pb(NO3)2 Formula Weight: 331.20 Odour: Odourless Melting Point: 470° UN No.: 1469 MDL No.: MFCD00011153
Formule: Pb(NO₃)₂
MW: 331.21 g/mol
Smeltpunt: 470 °C
Dichtheid: 4.530
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011153
CAS nummer: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN: 1469
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,05432