Lood(II)nitraat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Lead dinitrate
MQ300
1.07398.0100
1.07398.1000
1.07398.0100EA
49.1
EUR
1.07398.0100
1.07398.1000
Lood(II)nitraat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Lood(II)nitraat
Formule:
Pb(NO₃)₂ MW: 331.21 g/mol Smeltpunt: 450…470 °C Dichtheid: 4.53 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011153 CAS nummer: 10099-74-8 EINECS: 233-245-9 UN: 1469 ADR: 5.1 (6.1) II Merck Index: 13,05432 |
Specification Test Results
Solubility | 522 g/l (20 °C) |
Melting Point | 458 - 459 °C |
Molar Mass | 331.2 g/mol |
Bulk Density | 1850 kg/m3 |
Vapor Pressure | (20 °C) |
Density | 4.49 g/cm3 (20 °C) |
pH | 3 - 4 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 5.1 |
Hazard Class Description | Oxidizer |