Lood(II)hydroxycarbonaat ≥77% (Pb basis), Puriss., Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
11513-50KG 11513-1KG
11513-50KGEA 5550 EUR
11513-50KG 11513-1KG
Lood(II)hydroxycarbonaat ≥77% (Pb basis), Puriss., Fluka™
Lood(II)hydroxycarbonaat
Formule: (PbCO₃)₂·Pb(OH)₂
Smeltpunt: 400 °C
Dichtheid: 7,06 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00078155
CAS nummer: 1319-46-6
EINECS: 215-290-6
ADR: 9,III
Order Now
Specification Test Results
Assay of Pb Min. 77 %
In water soluble matter Max. 0.5 %
Iron (Fe) Max. 0.005 %
Copper (Cu) Max. 0.005 %
Zinc (Zn) Max. 0.005 %
Chloride (Cl) Max. 0.03 %