Tin(II) fluoride 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Tin difluoride
308501000
308500050
308505000
ACRO308501000EA
75
EUR
ACRO308501000
ACRO308500050
ACRO308505000
Tin(II) fluoride 99%
Tin(II) fluoride
Formule:
SnF₂ Kookpunt: 850 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 215 °C Dichtheid: 4,57 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00042540 CAS nummer: 7783-47-3 EINECS: 231-999-3 UN: 2923 ADR: 8,III Merck Index: 12,08940 |
Specification Test Results
Appearance | White to off-white Powder or crystals |
Gravimetry | ≥98.5 % (ex Sn) |