Tin(IV) fluoride ≥99% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
13063.04 13063.09
13063.04EA 105 EUR
13063.04 13063.09
Tin(IV) fluoride ≥99% (metals basis)
Tin(IV) fluoride
Purity: 99% CAS No.: 7783-62-2 Molecular Formula: SnF4 Formula Weight: 194.68 Physical Form: -6 Mesh Crystalline Sensitivity: Moisture Sensitive Merck Reference: 14,8776 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00042541
Friedel-Crafts catalyst
Formule: SnF₄
MW: 194.7 g/mol
Kookpunt: 705
Smeltpunt: 705 °C (sublimatie)
Dichtheid: 4.78 g/cm³ (19 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042541
CAS nummer: 7783-62-2
EINECS: 232-016-0
UN: 2923
ADR: 8 II
Merck Index: 14,8776