Germanium(II) iodide ≥99.99% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Germanium diiodide
14013.03 14013.06
14013.03EA 219 EUR
14013.03 14013.06
Germanium(II) iodide ≥99.99% (metals basis)
Germanium(II) iodide
Purity: 99.99% CAS No.: 13573-08-5 Molecular Formula: GeI2 Formula Weight: 326.40 Physical Form: -10 Mesh Density: 5.37 Appearance: Yellow to brown UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00135537
Formule: GeI₂
Smeltpunt: 460 °C
Dichtheid: 5,37
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00135537
CAS nummer: 13573-08-5
EINECS: 236-998-1
UN: 3260
ADR: 8,II